Learn More
o-Tiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470627 5 g 5 g
11480627 25 g 25 g
11498700 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22460.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El o-tiocresol se utiliza como tiol para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-06-4
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004838
Clave InChI LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
Nombre IUPAC 2-metilbencenotiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Thiocresol
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.054
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.58
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 774068
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9325
Información de solubilidad Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Thiocresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Thiocresol