Learn More
O-tetrahidropiranil lubiprostona-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Tetrahydropyranyl Lubiprostone-d7 |
| CAS | 1246812-24-7 |
| Fórmula molecular | C25H33D7F2O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (11alpha)-16,16-Difluoro-9,15-dioxo-11-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]prostan-1-oic Acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40F2O6/c1-2-3-15-25(26,27)22(29)14-13-19-18(10-6-4-5-7-11-23(30)31)20(28)17-21(19)33-24-12-8-9-16-32-24/h18-19,21,24H,2-17H2,1H3,(H,30,31)/t18-,19-,21-,24?/m1/s1/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(F)(F)C(=O)CC[C@@H]1[C@@H](CCCCCCC(=O)O)C(=O)C[C@H]1OC2CCCCO2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(1R,2R,3R)-2-(6,6,7,7,8,8,8-heptadeuterio-4,4-difluoro-3-oxooctil)-3-(oxan-2-iloxi)-5-oxociclopentil]heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 481.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.3232 |