Learn More
O-(Tetrahidropiran-2-il)hidroxilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955661 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11955661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437850010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32.7°C to 37.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H11NO2
Número MDL MFCD01321374
Cantidad 1 g
Sinónimo o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
Clave InChI NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NOC1CCCCO1
Nombre IUPAC O-(oxan-2-il)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 117.15
PubChem CID 5142091
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de fusión baja