Learn More
O-(tetrahidro-2H-piran-2-il)hidroxilamina, TRC
Código de producto. 30455491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455491 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889565100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
Nombre IUPAC O-(oxan-2-il)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079