Learn More
O-(tetrahidro-2H-piran-2-il)hidroxilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine |
| CAS | 6723-30-4 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | O-(oxan-2-il)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |