Learn More
O-(tert-butildimetilsil)hidroxilamina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478710 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11478710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21001.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41879-39-4 | Molecular Formula: C6H17NOSi | Molecular Weight: 147.293 g/mol
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine)is used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids. It also finds it uses as a chemical additive and an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-(tert-butildimetilsilil)hidroxilamina (tert-butildimetilsilil-O-hidroxilamina) se utiliza para inducir la escisión, durante la síntesis sólida de los ácidos hidroxámicos. También se utiliza como aditivo químico y como intermediario.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41879-39-4
Fórmula molecular C6H17NOSi
Peso molecular (g/mol) 147.293
Número MDL MFCD00054944
Clave InChI SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tert-butyldimethylsilyl hydroxylamine, o-t-butyldimethylsilyl hydroxylamine, aminoxy-tert-butyldimethylsilane, o-tert-butyldimethylsilylhydroxylamine, o-tert-butyl dimethyl silyl hydroxylamine, h2n-otbs, tbs-onh2, acmc-1asp9, hydroxylamine, tbdms derivative, o-t-butyldimethylsilylhydroxylamine
PubChem CID 4691350
Nombre IUPAC O-[tert-butil(dimetil)silil]hidroxilamina
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
Especificaciones
Punto de ebullición 87°C to 90°C (40mmHg)
Nombre del producto químico o material O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Número UN UN3259
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.29
Porcentaje de pureza ≥90%