Learn More
o-terc-butil-p-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-4-methylphenol |
| CAS | 2409-55-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-4-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |