Learn More
O-terc-Butil-N-Fmoc-L-beta-homotirosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468757 250 mg 250 miligramos
15458757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52192.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 219967-69-8 | C29H31NO5 | 473.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219967-69-8
Fórmula molecular C29H31NO5
Peso molecular (g/mol) 473.57
Número MDL MFCD01862862
Clave InChI FKUBPXDMQFEPGP-CYLJNIGPNA-N
Sinónimo fmoc-l-beta-homotyrosine otbu, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-o-tert-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-beta-homotyr tbu-oh, 3s-4-4-tert-butoxy phenyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6770, fmoc-homotyr tbu-oh, fmoc-beta-homotyr otbu-oh, tmba037, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-4-2-methylpropan-2-yl oxy phenyl butanoic acid
PubChem CID 2761556
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(CC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosine
Cantidad 250 mg
Beilstein 8236890
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.57
Porcentaje de pureza 95%