Learn More
O-terc-Butil-N-Fmoc-L-beta-homoserina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458577 250 mg 250 miligramos
15448577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52065.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 203854-51-7 | C23H27NO5 | 397.471 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203854-51-7
Fórmula molecular C23H27NO5
Peso molecular (g/mol) 397.471
Número MDL MFCD01862865
Clave InChI SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
Sinónimo fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
PubChem CID 2761544
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]butanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 8014825
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 95%