Learn More
O-tert-butil-L-treonina. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489468 5 g 5 g
15479468 1 g 1 g
15499468 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63031.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4378-13-6 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4378-13-6
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00037766
Clave InChI NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Sinónimo h-thr tbu-oh, o-tert-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-tert-butoxy butanoic acid, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl, o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy butanoic acid, o-tert.-butylthreonin, o-tert.butyl-l-threonine, h-ser trt-2-chlorotrityl resin, h-thr tbu-2-chlorotrityl resin
PubChem CID 6951357
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-(tert-butoxy)butanoic acid
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-L-threonine
Beilstein 2206127
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido