Learn More
Clorhidrato de éster metílico O-tert-butilo-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467066 5 g 5 g
15477066 250 mg 250 miligramos
15457066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62126.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17114-97-5 | C8H18ClNO3 | 211.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17114-97-5
Fórmula molecular C8H18ClNO3
Peso molecular (g/mol) 211.69
Número MDL MFCD00077108
Clave InChI PCIABNBULSRKSU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-ser tbu-ome.hcl, o-tert-butyl-l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser tbu-ome hcl, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, methyl o-tert-butyl-l-serinate hydrochloride, l-serine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, ksc491o3r, h-ser tbu-och3 hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hcl
PubChem CID 16218549
SMILES Cl.COC(=O)C(N)COC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Beilstein 2041979
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoato de metilo; clorhidrato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 98%