Learn More
O-terc-butil-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430709 1 g 1 g
15440709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63812.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride is a protected L-serine used in peptide synthesis, e.g. synthesis of glycopeptides and lipopeptides and preparation of amino-phospholipids. O-tert-Butyl-L-serine (Ser(TBU-OH), a serine hydroxyl protected amino acid, is used in SPPS such as the synthesis of tailed cyclic RGD peptides to prevent glutarimide formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster de terc-butilo de O-terc-butil-L-serina es una L-serina protegida utilizada en la síntesis de péptidos, por ejemplo, la síntesis de glicopéptidos y lipopeptidos y la preparación de aminofosfolípidos. La O-terc-butil-L-serina (Ser(TBU-OH)), un aminoácido protegido contra el hidroxilo serina, se utiliza en SPPS como la síntesis de péptidos RGD cíclicos de cola para prevenir la formación de glutarimida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz.Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18822-58-7
Fórmula molecular C7H15NO3
Peso molecular (g/mol) 161.201
Número MDL MFCD00066088
Clave InChI DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-L-serine
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2500118
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo