Learn More
O-terc-butilo-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10361380 1 g 1 g
10814341 5 g 5 g
10068359 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434880010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18822-58-7
Clave InChI DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-L-serine
Punto de fusión 225.2°C to 228.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H15NO3
Cantidad 1 g
Rotación específica − 15.50
Peso molecular (g/mol) 161.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino