Learn More
Clorhidrato de o-(terc-butilo)hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051644 1 g Frasco de vidrio 1 g
10143144 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39684-28-1 | C4H11NO·HCl | 125.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39684-28-1
Fórmula molecular C4H11NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 125.6
Clave InChI ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, o-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, o-t-butylhydroxylamine hydrochloride, tert-butoxyamine hydrochloride, o-tert-butyl hydroxylaminehydrochloride, hydroxylamine, o-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, soyheadhmuup@, o-tert-butylhydroxylamine hcl, pubchem19621, t-butoxyamine hydrochloride
PubChem CID 2777906
Nombre IUPAC O-terc-butilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)ON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 155.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CONH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.6
Porcentaje de pureza 99%