Learn More
Clorhidrato de éster metílico O-terc-butilo-D-serina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448566 5 g 5 g
15458566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63874.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78537-14-1
Fórmula molecular C8H18ClNO3
Peso molecular (g/mol) 211.686
Número MDL MFCD00077108
Clave InChI PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
Sinónimo h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
PubChem CID 13571432
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoato de metilo; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-tert-Butyl-D-serine methyl ester hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 2041979
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo