Learn More
o-terc-butil-alfa-clorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-tert-Butyl-alpha-chlorotoluene |
| CAS | 56240-38-1 |
| Fórmula molecular | C11H15Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-2-(1,1-dimethylethyl)benzene, o-(Chloromethyl)-tert-butylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1CCl |
| Nombre IUPAC | 1-terc-butil-2-(clorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 182.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0862 |