Learn More
O-terfenilo, TRC
Código de producto. 30137355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137355 5 g 5 g
30135110 25 g 25 g
18044050 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1166855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-15-1
Fórmula molecular C18 H14
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo 1,1':2',1' '-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
Nombre IUPAC 1,2-difenilbenceno
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Terphenyl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1096