Learn More
o-terfenil-d14, CDN
Código de producto. 30318687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30318687 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318687 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND41651G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Terphenyl-d14
CAS 5142-67-6
Fórmula molecular C18 2H13 H
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1':2',1''-Terphenyl-2,2'',3,3',3'',4,4',4'',5,5',5'',6,6',6''-d14, o-Terphenyl-d14 (7 CI,8 CI), Perdeuterated o-terphenyl, o-Terphenyl D14
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,13 D,14 D
SMILES [2 H]c1cc(c([2 H])c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3,4,5-tetradeuteriofenil)fenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 243.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1911 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity