Learn More
o-terfenilo 10000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Terphenyl |
| CAS | 84-15-1 |
| Nombres de analitos o componentes | o-Terphenyl |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H14 |
| Concentración | 10000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3 |
| Mostrar más |