Learn More
Ot-butildifenilsililhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30338578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338578 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30338578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB820030500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Fórmula molecular C16 H21 N O Si
Cantidad 500 mg
Sinónimo O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC O-[terc-butil(difenil)silil]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 271.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.139