Learn More
O,S-TEPP 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309268 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309268 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17240100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,S-TEPP
CAS 645-78-3
Nombres de analitos o componentes O,S-TEPP
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H20 O6 P2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tetraethyl thionopyrophosphate, O,S-TEPP
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20O6P2S/c1-5-10-15(9,11-6-2)14-16(17,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
Nombre IUPAC fosfato de dietoxifosfinotioil dietilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 306.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0456 g/mol