Learn More
O,S-Metilfosfonotioato de dietilo, TRC
Código de producto. 30378193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378193 250 mg -
30372658 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444460250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2511-10-6
Fórmula molecular C5 H13 O2 P S
Peso molecular (g/mol) 168.19
Nombre IUPAC 1-[etilsulfanilo(metil)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(C)SCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,S-Diethyl Methylphosphonothioate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0374