Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, transparente, de silicona (VMQ), no adecuada para desecadores
Código de producto. 15282119 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15282119 110 mm paquete de 5
11890680 215 mm paquete de 5
13497068 133 mm paquete de 5
11880680 157 mm 5 PCS
11870680 75 mm paquete de 5
5 options
Código de producto. 15282119
Marca: DWK Life Sciences 292254602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta es adecuada para el sellado hermético de recipientes de brida plana con ranura anular.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica transparente fabricada con silicona sirve como sello para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita la inclinación de las superficies esmeriladas entre la parte inferior y la tapa y convence por su buena elasticidad. La resistencia química es limitada en comparación con las juntas tóricas con revestimiento de FEP.
  • Accesorios para recipientes de brida plana de silicona (VMQ), por lo que son muy elásticos
  • La resistencia química de la silicona es inferior a la de las juntas tóricas con revestimiento de FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cierre hermético de los recipientes de la brida
Cantidad 5/Paq.
Material Silicona (VMQ)
Diámetro exterior (métrico) 110 mm