Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, transparente, de silicona (VMQ), no adecuada para desecadores
Código de producto. 11880680 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11880680 157 mm 5 PCS
11890680 215 mm paquete de 5
15282119 110 mm paquete de 5
13497068 133 mm paquete de 5
11870680 75 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11880680 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292255701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    170.25€ / paquete de 5
    Ahorro 16.75€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La junta es adecuada para el sellado hermético de recipientes de brida plana con ranura anular.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica transparente fabricada con silicona sirve como sello para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita la inclinación de las superficies esmeriladas entre la parte inferior y la tapa y convence por su buena elasticidad. La resistencia química es limitada en comparación con las juntas tóricas con revestimiento de FEP.
  • Accesorios para recipientes de brida plana de silicona (VMQ), por lo que son muy elásticos
  • La resistencia química de la silicona es inferior a la de las juntas tóricas con revestimiento de FEP
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cierre hermético de los recipientes de la brida
Cantidad 5/Paq.
Material Silicona (VMQ)
Diámetro exterior (métrico) 157 mm