Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, fabricada con nitrilo, para tomas de seguridad esmeriladas estándar
Código de producto. 15991551 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta Tamaño de la unidad
15991551 NS 19/26 paquete de 10
15921561 NS 45/40 paquete de 10
15864608 NS 14/23 paquete de 10
15884608 NS 29/32 paquete de 10
15894608 NS 34/35 paquete de 10
15911561 NS 24/29 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15991551 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286217002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.95€
    7.37€ / paquete de 10
    Ahorro 1.58€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Componente de la junta de seguridad esmerilada DURAN™.
Las juntas tóricas de nitrilo para las juntas de seguridad esmeriladas DURAN™ junto con el tapón de rosca aseguran la conexión entre el núcleo y el manguito.
  • En combinación con el tapón de rosca, las juntas de seguridad esmeriladas (nú
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para asegurar las moliendas de seguridad, sellado
Tamaño de junta NS 19/26
Cantidad 10/Paq.
Material Nitrilo