Learn More
RETSCH Junta tórica para tamices de ensayo
Código de producto. 10506232 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
100mm
200mm
305mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10506232 100mm cada uno
10009672 305mm cada uno
10581153 200mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10506232 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 05.114.0045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se coloca en la cavidad del tamiz de ensayo para proporcionar una máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utilizan en pilas de tamiz. Estas juntas tóricas para tamices de ensayo están disponibles en varios tamaños, en función del diámetro del tam
  • Proporciona la máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamiz
  • Disponible en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo de producto Junta tórica
Diámetro exterior (métrico) 100mm