Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10840041 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tamaños:
De 100 bp a 500 bp
De 100 bp a 6000 bp
De 10 bp a 100 bp
De 200 bp a 3000 bp
De 500 bp a 6000 bp
De 50 bp a 1000 bp
Tamaño de la unidad:
25 UG
25 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Intervalo de tamaños unitSize
10840041 De 100 bp a 6000 bp 25 microgramos
10839020 De 10 bp a 100 bp 50 microgramos
10765271 De 10 bp a 100 bp 50 microgramos
10598170 De 10 bp a 100 bp 50 microgramos
10181120 De 50 bp a 1000 bp 25 UG
10191120 De 100 bp a 500 bp 25 microgramos
10394810 De 200 bp a 3000 bp 25 microgramos
10810231 De 500 bp a 6000 bp 25 microgramos
8 options
Código de producto. 10840041
Marca: Thermo Scientific™ SM0653
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Características destacadas
  • Escalera con incrementos de 100 bp o 500 bp
  • Bandas nítidas, tamaños de fragmentos fáciles de recordar
  • Bandas de referencia espaciadas uniformemente (en rojo)
  • Lista para usar -se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN 6X Orange para la carga directa en gel y se almacena a temperatura ambiente
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, naranja G
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 100 bp a 6000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cantidad 25 μg
Línea de productos O'GeneRuler, O'RangeRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.