Learn More
O-Propargyl-Puromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16481539
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481539 1 mg 1 miligramo
16479287 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481539 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15680
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Propargyl-Puromycin
CAS 1416561-90-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N7O5
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.56 mM)
SMILES CN(C)C1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](NC([C@@H](N)CC4=CC=C(OCC#C)C=C4)=O)[C@@H](CO)O3)C=N2)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 495.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 96.88%
Grado Research
Forma física Powder