Learn More
dicloruro de o-ftaloilo, TRC
Código de producto. 30421555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421555 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30421555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3900005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthaloyl Dichloride
CAS 88-95-9
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo
Peso molecular (g/mol) 203.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9588