Learn More
dicloruro de o-ftaloilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Phthaloyl Dichloride |
| CAS | 88-95-9 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9588 |