Learn More
Dicloruro de o-ftaloilo, 90 %, resto principalmente ácido ftálico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745611 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10031400 100 mL Glass Bottle 100 ml
10157753 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131110050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-95-9 | Molecular Formula: C8H4Cl2O2 | Molecular Weight: 203.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-95-9
Número MDL MFCD00000666
Clave InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthaloyl dichloride
Nombre de nota Remainder mainly phthalic acid
Punto de fusión 12.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 269.0°C to 271.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Fórmula lineal C6H4(COCl)2
Índice de refracción 1.5674 to 1.5694
Cantidad 5 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Índice Merck 15, 7487
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Peso molecular (g/mol) 203.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phthaloyl dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride