Learn More
o-Ftalaldehído, TRC
Código de producto. 30004576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004576 5 g 5 g
30009684 1 g 1 g
30007636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3842005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-79-8
Fórmula molecular C8 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxaldehyde, Phthalaldehyde, 1,2-Diformylbenzene, 1,2-Formylbenzene, 1,2-Phthalaldehyde, 2-Formylbenzaldehyde, 2-Phthalaldehyde, Benzene-1,2-dicarbaldehyde, CIDEX OPA, NSC 13394, OP 100S, OP 100SF, Phthalic Aldehyde, Phthalic Dialdehyde, Phthalyldicarboxaldehyde, Phtharal, o-Benzenedicarbaldehyde, o-Diformylbenzene, o-Phthaldialdehyde, o-Phthalic Dialdehyde
Nombre IUPAC Ftalaldehído
SMILES O=Cc1ccccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthalaldehyde
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0368
Porcentaje de pureza >95%