Learn More
o-Ftalaldehído-d6, TRC
Código de producto. 30418020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30418020 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38420210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68234-47-9
Fórmula molecular C8D6O2
Peso molecular (g/mol) 140.17
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxaldehyde-d6, 1,2-Diformylbenzene-d6, 1,2-Phthalaldehyde-d6, 2-Formylbenzaldehyde-d6, 2-Phthalaldehyde-d6, Benzene-1,2-dicarbaldehyde-d6, CIDEX OPA-d6, NSC 13394-d6, OP 100S-d6, OP 100SF-d6, Phthalic Aldehyde-d6, Phthalic Dialdehyde-d6, Phthalyldicarboxaldehyde-d6, Phtharal-d6, o-Benzenedicarbaldehyde-d6, o-Diformylbenzene-d6, Phthalaldehyde-d6, o-Phthaldialdehyde-d6, o-Phthalic Dialdehyde-d6
Nombre IUPAC o-Ftalaldehído-d6
SMILES [2H]C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthalaldehyde-d6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.07
Porcentaje de pureza >95%