Learn More
O-fosfo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Phospho-L-tyrosine |
| CAS | 21820-51-9 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N O6 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(OP(=O)(O)O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(4-fosfonooxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 261.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.0402 |