Learn More
O-Phospho-L-serine, MedChemExpress
Código de producto. 16486636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16486636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16486636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15129
MedChemExpress O-Phospho-L-serine is the immediate precursor to L-serine in the serine synthesis pathway, and an agonist at the group III mGluR receptors (mGluR4, mGluR6, mGluR7, and mGluR8); O-Phospho-L-serine also acts as a weak antagonist for mGluR1 and a potent antagonist for mGluR2.
O-Phospho-L-serine is the immediate precursor to L-serine in the serine synthesis pathway, and an agonist at the group III mGluR receptors (mGluR4, mGluR6, mGluR7, and mGluR8)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Phospho-L-serine
Forma física Solid
CAS 407-41-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H8NO6P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo L-Serine O-phosphate L-SOP
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OP(OC[C@@H](C(O)=O)N)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 185.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 98.0%