Learn More
O-Fosfo-DL-serina, TRC
Código de producto. 30418192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418192 10 g
30413843 5 g
30408859 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35376310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17885-08-4
Fórmula molecular C3H8NO6P
Peso molecular (g/mol) 185.07
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-fosfonooxipropanoico
SMILES NC(COP(=O)(O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Phospho-DL-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0089