Learn More
O-Fosfo-DL-serina, TRC
Código de producto. 30413843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413843 5 g
30418192 10 g
30408859 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3537635G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17885-08-4
Fórmula molecular C3H8NO6P
Peso molecular (g/mol) 185.07
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-fosfonooxipropanoico
SMILES NC(COP(=O)(O)O)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material O-Phospho-DL-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0089
Condiciones de envío Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.