Learn More
o-Fenilfenol Glucuronuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Phenylphenol Glucuronide |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O7/c19-13-14(20)16(17(22)23)25-18(15(13)21)24-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13-16,18-21H,(H,22,23) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1053 |