Learn More
Clorhidrato de O-fenilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945671 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11945671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438810010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-06-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
CAS 6092-80-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 122.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7NO·ClH
Cantidad 1 g
Sinónimo o-phenylhydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hcl, phenoxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenyl-, hydrochloride, acmc-20ak08, n-phenoxyamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamne hydrochlorde, o-phenyl-hydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hydrochloride at
Clave InChI DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)ON.Cl
Nombre IUPAC O-fenilhidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 145.59
PubChem CID 6365179
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.