Learn More
o-Fenilenodiamina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10718705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718705 250 g Vidrio ámbar 250 GR
10422305 50 g Vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718705 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2537250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Base libre
  • Comúnmente usado como sustrato para peroxidasa de rábano picante (HRP) en ELISA
  • Cuando se oxida, la OPD produce un cambio de color que es detectable por espectrofotometría
  • La intensidad del color aumentará con el tiempo a medida que se oxide la OPD por peroxidasa
  • Sustrato cromogénico de peroxidasa útil para ELISA y otros inmunoensayos de enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-54-5
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Clave InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine
Punto de fusión 100°C
Color Crema
Punto de ebullición 256°C
Envase Vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H4(NH2)2
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 7396
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.