Learn More
Diclorhidrato de o-fenilenodiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975261 100 g Frasco de vidrio 100 g
10780721 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218481000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-28-1 | C6H8N2·2HCl | 181.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-28-1
Fórmula molecular C6H8N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 181.07
Número MDL MFCD00012966
Clave InChI RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 258°C
Color Rosa a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(NH2)2·2HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 13, III, 28
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine,dihydrochloride