Learn More
Diclorhidrato de o-fenilendiamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
15443139 100 g 100 g
15433139 25 g 25 g
15453139 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15443139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60354.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Un sustrato de peroxidasa para procedimientos ELISA
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-fenilendiamina es un sustrato de peroxidasa adecuado para su uso en procedimientos ELISA. El sustrato produce un producto final soluble de color naranja-marrón y puede leerse espectrofotométricamente a 450 nm. La reacción con OPD puede detenerse con 3 N HCl o 3 M H2SO4 y leerse a 492 nm.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo o éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-28-1
Fórmula molecular C6H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 181.06
Número MDL MFCD00012966
Clave InChI RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3912045
Información de solubilidad Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.