Learn More
Diclorhidrato de o-fenilendiamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433139 25 g 25 g
15443139 100 g 100 g
15453139 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60354.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Un sustrato de peroxidasa para procedimientos ELISA
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-fenilendiamina es un sustrato de peroxidasa adecuado para su uso en procedimientos ELISA. El sustrato produce un producto final soluble de color naranja-marrón y puede leerse espectrofotométricamente a 450 nm. La reacción con OPD puede detenerse con 3 N HCl o 3 M H2SO4 y leerse a 492 nm.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo o éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-28-1
Fórmula molecular C6H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 181.06
Número MDL MFCD00012966
Clave InChI RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3912045
Información de solubilidad Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine,dihydrochloride