Learn More
o-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493944 250 g 250 g
11408710 25 g 25 g
11483944 1000 g 1000 g
11403954 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11493944 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11946.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
o-phenylenediamine is used to prepare tiabendazole, pyrazinamide, morinamide, clemizole and chlormidazole. It is involved in the synthesis of benzimidazole by reacting with carboxylic acids and their derivatives. It is also used to prepare quinoxalinedione and mercaptoimidazoles by condensation with dimethyl oxalate and xanthate esters respectively. It reacts with nitrous acid to get benzotriazole, which finds application as a corrosion inhibitor. It is actively involved in the preparation of pharmaceuticals by reacting substituted o-phenylenediamine with various diketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La O-fenilendiamina se utiliza para preparar tiabendazol, pirazinamida, morinamida,el clemizol y clormidazol. Participa en la síntesis de benzimidazol al reaccionar con ácidos carboxílicos y sus derivados. También se utiliza para preparar quinoxalinodiona y mercaptoimidazoles mediante condensación con ésteres de oxalato de dimetilo y xantato respectivamente. Reacciona con ácido nitroso para obtener benzotriazol, que se aplica como un inhibidor de corrosión. Participa activamente en la preparación de productos farmacéuticos al reaccionar a la o-fenilendiamina sustituida con varias dicetonas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter y ligeramente soluble en agua. Soluble en agua caliente.
Notas
Sensible a la humedad y el aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-54-5
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00007721
Clave InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Densidad 1.270
Punto de ebullición 256°C to 258°C
Temperatura de inflamación 136°C (277°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Número UN UN1673
Beilstein 606074
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7284
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in water; Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine