Learn More
Clorhidrato de O-fenetida, TRC
Código de producto. 30428565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428565 500 mg -
30426056 250 mg 250 miligramos
30424573 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP321043500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89808-01-5
Fórmula molecular C8H11NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 173.64
Sinónimo 2-Ethoxyphenylamine hydrochloride, 2-Ethoxyaniline hydrochloride
Nombre IUPAC 2-etoxianilina; Cloruro
SMILES Cl.CCOc1ccccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-phenetidine hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0607