Learn More
o-Fenetidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256290 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10246290 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233485000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-70-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-70-2
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00007689
Clave InChI ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
PubChem CID 7203
Nombre IUPAC 2-etoxianilina
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenetidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20.0°C
Color Rojo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4NH2
Índice de refracción 1.5540 to 1.5560
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 7341
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenetidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.