Learn More
o-fenantrolina, Farmacopea Europea, 0,1 % p/v, Fisher Chemical™
Código de producto. 12993274 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12993274 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12993274 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 337 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
CAS 66-71-7
Nombres de analitos o componentes o-Phenanthroline
Fórmula molecular C12H8N2
Concentración 0.1% w/v
Clave InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Elemento o-Phenanthroline
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 1318
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:44975