Learn More
O-Pentylresorufin, TRC
Código de producto. 30422953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422953 10 mg 10 miligramos
30416533 50 mg 50 miligramos
30427327 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28420010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87687-03-4
Fórmula molecular C17 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 283.32
Sinónimo 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
Nombre IUPAC 7-pentoxifenoxazina-3-una
SMILES CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Pentylresorufin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1208