Learn More
O-pentaacetil O-desetil dapagliflozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Pentaacetyl O-Desethyl Dapagliflozin |
| CAS | 912917-85-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C29 H31 Cl O11 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | O-Pentaacetyl O-Desethyl Dapagliflozin, D-Glucitol','1-C-[3-[[4-(acetyloxy)phenyl]methyl]-4-chlorophenyl]-1,5-anhydro-','2,3,4,6-tetraacetate','(1S)- (ACI), D-Glucitol','1-C-[3-[[4-(acetyloxy)phenyl]methyl]-4-chlorophenyl]-1,5-anhydro-','tetraacetate','(1S)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31ClO11/c1-15(31)36-14-25-27(38-17(3)33)29(40-19(5)35)28(39-18(4)34)26(41-25)21-8-11-24(30)22(13-21)12-20-6-9-23(10-7-20)37-16(2)32/h6-11,13,25-29H,12,14H2,1-5H3/t25-,26+,27-,28+,29+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(OC(=O)C)cc3)c2 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[3-[(4-acetiloxifenil)metil]-4-clorofenil]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 591.003 |
| Mostrar más |