Learn More
o,p'-Dicofol, TRC
Código de producto. 30134415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134415 10 mg 10 miligramos
17983605 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43669010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10606-46-9
Fórmula molecular C14 H9 Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 370.49
Sinónimo Benzhydrol, 2,4'-dichloro-α-(trichloromethyl)- (7CI), 2-Chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)benzenemethanol, o,p'-Dicofol
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-(2-clorofenil)-1-(4-clorofenil)etanol
SMILES OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o,p'-Dicofol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl5O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(20,14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,20H
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.9096